Learn More
Kartell™ Cylindrical Test Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1800
Descrizione
- Sterile
- PS (Polystyrene)
- CE marked
- IVD
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Quantità | 1800/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |