Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Angiopoietin-2 (XP_005562586.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Angiopoietin-2 |
| Numero di accesso | XP_005562586.1 |
| ID gene (immissione) | 285 |
| Alias gene | AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Cynomolgus Monkey |
| Quantità | 10 μg |