Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey IL-15R alpha (XP_015311004) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18730629
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18730629
Marca: R&D Systems™ RDC2889
Specifica
Numero di accesso XP_015311004
ID gene (immissione) 3601
Alias gene CD215, CD215 antigen, IL15 R alpha, IL-15 R alpha, IL-15 receptor subunit alpha, IL15RA, IL-15 RA, IL-15 R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Cynomolgus Monkey
Quantità 10 μg