missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Matriptase/ST14 (XP_005580237.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Matriptase/ST14 |
| Numero di accesso | XP_005580237.1 |
| ID gene (immissione) | 6768 |
| Alias gene | EC 3.4.21, Epithin, HAI, Matriptase, Membrane-type serine protease 1, MTSP1, MT-SP1EC 3.4.21.109, prostamin, PRSS14, Serine protease 14, Serine protease TADG-15, SNC19, SNC19MTSP1, ST14, suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma, matriptase, epithin), suppressor of tumorigenicity 14 protein, TADG15, TADG-15, TMPRSS14, tumor associated differentially expressed gene 15 protein, Tumor-associated differentially-expressed gene 15 protein |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Cynomolgus Monkey |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto