missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Osteoactivin (XP_005550047.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Osteoactivin/GPNMB |
| Numero di accesso | XP_005550047.1 |
| ID gene (immissione) | 10457 |
| Alias gene | DC-HIL, glycoprotein (transmembrane) nmb, glycoprotein NMB, GPNMB, HGFIN, HGFINglycoprotein nmb-like protein, NMBosteoactivin, Transmembrane glycoprotein HGFIN, transmembrane glycoprotein NMB |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Cynomolgus Monkey |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto