missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Cynomolgus Monkey ITGB7 (XP_005571028) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18743879
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18743879

Marca: R&D Systems™ RDC2493

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Cynomolgus Monkey ITGB7 (XP_005571028) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Integrin beta 7, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The Integrin beta 7 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene cmITGB7
Numero di accesso XP_005571028
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID gene (immissione) 3695
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -80°C
Specie Cynomolgus Monkey
Quantità 10 μg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato