Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey MuSK (XP_005581150.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18783967
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18783967
Marca: R&D Systems™ RDC3538
Specifica
Gene MuSK
Numero di accesso XP_005581150.1
ID gene (immissione) 4593
Alias gene EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC126323, MGC126324, muscle, skeletal, receptor tyrosine kinase, MuSK, skeletal receptor tyrosine-protein kinase
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Cynomolgus Monkey
Quantità 10 μg