Learn More
Abnova™ CYP4F11 Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3718388
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16173013
Marca: Abnova™ H00057834P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH16853
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 57834
Peso molecolare 83.38
Nome CYP4F11 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MPQLSLSWLGLGPVAASPWLLLLLVGGSWLLARVLAWTYTFYDNCRRLQCFPQPPKQNWFWGHQGLVTPTEEGMKTLTQLVTTYPQGFKLWLGPTFPLLILCHPDIIRPITSASAAVAPKDMIFYGFLKPWLGDGLLLSGGDKWSRHRRMLTPAFHFNILKPYMKIFNKSVNIMHDKWQRLASEGSARLDMFEHISLMTLDSLQKCVFSFESNCQEKPSEYIAAILELSAFVEKRNQQILLHTDFLYYLTPDGQRFRRACHLVHDFTDAVIQERRRTLPTQGIDDFLKNKAKSKTLDFIDVLLLSKDEDGKELSDEDIRAEADTFMFEGHDTTASGLSWVLYHLAKHPEYQEQCRQEVQELLKDREPIEIEWDDLAQLPFLTMCIKESLRLHPPVPVISRCCTQDFVLPDGRVIPKGIVCLINIIGIHYNPTVWPDPEVYDPFRFNQENIKERSPLAFIPFSAGPRNCIGQAFAMAEMKVVLALTLLHFRILPTHTEPRRKPELILRAEGGLWLRVEPLGANSQ
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Nome comune CYP4F11
Simbolo del gene CYP4F11
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution