Learn More
Cyprodinil, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyprodinil |
| CAS | 121552-61-2 |
| CAS max % | ≤ 100% |
| Densità | 1.210 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 7813601 |
| Colore | Beige |
| Punto di fusione | 76°C |
| Sinonimo | 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.29 g/mol |
| Quantità | 100 mg |