missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyproheptadine hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16452116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16452116

Marca: Medchem Express HYB0366A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.

Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.

Specifica

Materiale o nome chimico Cyproheptadine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 969-33-5
Colore Off-White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22ClN
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (154.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.Cl
Molecular Weight (g/mol) 323.86
Peso formulazione 323.86
Percent Purity 99.98%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato