Learn More
Cyproterone acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481676
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
Codice prodotto. 16481676
Marca: Medchem Express HY13604
MedChemExpress Cyproterone acetate is an anti-androgen (IC50=7.1 nM) and progestogen synthetic steroid. Cyproterone acetate has affinity with progesteron and with glucocorticoidal receptors.
Cyproterone acetate is an anti-androgen (IC50=7.1 nM) and progestogen synthetic steroid. Cyproterone acetate has affinity with progesteron and with glucocorticoidal receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico Cyproterone acetate
Forma fisica Solid
CAS 427-51-0
Colore Off-White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H27ClO4
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (82.72 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (49.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12C(C(Cl)=C[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(C)=O)OC(C)=O)=CC([C@H]5[C@@H]1C5)=O
Molecular Weight (g/mol) 402.91
Peso formulazione 402.91
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.