Learn More
Cytidine-5'-Triphosphate Disodium Salt Dihydrate
Codice prodotto. 15825278 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
Codice prodotto. 15825278
Marca: Thermo Scientific J14121.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 81012-87-5 | C9H18N3Na2O16P3 | 563.15 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81012-87-5
Formula molecolare C9H18N3Na2O16P3
Molecular Weight (g/mol) 563.15
Numero MDL MFCD00150807
InChI Key KNSYTSUGTLJHPS-ODQFIEKDSA-L
Sinonimo cytidine 5 '-triphosphate sodium salt, cytidine 5 '-triphosphate tetrasodiμm
PubChem CID 129893565
IUPAC Name [[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] phosphono hydrogen phosphate;sodiμm
SMILES O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Cytidine to 5 '-Triphosphate Disodium Salt Dihydrate
Forma fisica Powder
Quantità 100 mg
Peso formulazione 527.13 (anhydrous)
Imballaggio Flacone in plastica