Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine, 99+%
Codice prodotto. p-97816 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10080860
Marca: Thermo Scientific Chemicals 111810100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-46-3
Formula molecolare C9H13N3O5
Molecular Weight (g/mol) 243.22
Numero MDL MFCD00006545
InChI Key UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Cytidine
Nota nome 99.5%
Absorbance 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Punto di fusione 210.0°C to 217.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 31,24
Indice di Merck 15,2783
Rotazione specifica + 31.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in organic solvents
Spettrofotometria 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 1) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Trasmittanza 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 243.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder