Learn More
Thermo Scientific™ Cytochalasin A
Codice prodotto. p-7070068
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15403079
Marca: Thermo Scientific™ J60280.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) An anti-cytoskeletal compound. Inhibits glucose transport, actin polymerization and blocks the formation of microtubules. Inhibits cell divisiion. Inhibits HIV-1 protease
CAS 14110-64-6
Formula molecolare C29H35NO5
Peso formulazione 477.60
Sensibilità Light Sensitive
Punto di fusione 191°C
Solubilità Soluble in DMF, DMSO, ethanol and acetone. Insoluble in water.
Forma Powder