missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
337.00€ - 647.00€
Specifica
| Antigene | Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18475991
|
Novus Biologicals
NBP1-88039-25ul |
25 μL |
337.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18758363
|
Novus Biologicals
NBP1-88039 |
0.1 mL |
647.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane Polyclonal specifically detects Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 80777 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EVETSVTYYRLEEVAKRNSLKELWLVIHGRVYDVTRFLNEHPGGEEVLLEQAGVDASESFEDVGHSSDAREMLKQYYIGDIHPSDLKPESGSKD | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CYB5M, CYB5-M, CYPB5M, Cytochrome b5 outer mitochondrial membrane isoform, cytochrome b5 type B, cytochrome b5 type B (outer mitochondrial membrane), DKFZp686M0619, OMB5, outer mitochondrial membrane cytochrome b5, type 2 cyt-b5 | |
| CYB5B | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto