Learn More
Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
259.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18688911
|
Novus Biologicals
NBP2-97403-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18697704
|
Novus Biologicals
NBP2-97403-50ul |
50 μg |
259.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane Polyclonal antibody specifically detects Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 80777 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CYB5M, CYB5-M, CYPB5M, Cytochrome b5 outer mitochondrial membrane isoform, cytochrome b5 type B, cytochrome b5 type B (outer mitochondrial membrane), DKFZp686M0619, OMB5, outer mitochondrial membrane cytochrome b5, type 2 cyt-b5 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Cytochrome b5 Outer Mitochondrial Membrane fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |