Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cytokeratin 20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
206.00€ - 822.00€
Specifica
Antigene Cytokeratin 20 Ab-1
Clone Ks20.8
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12631237
Vedere i documenti
Epredia™
MS-377-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12641237
Vedere i documenti
Epredia™
MS-377-S1
500 μL Concentrated
547.00€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12621237
Vedere i documenti
Epredia™
MS-377-S
1 mL Concentrated
822.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12611237
Vedere i documenti
Epredia™
MS-377-R7
7 mL Prediluted
400.00€
7mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12601237
Vedere i documenti
Epredia™
MS-377-RQ
12 mL Ready-to-Use
537.00€
12mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Keratin 20/cytokeratin20 (CK20) is a Type-I keratin which is primarily expressed in gastric and intestinal epithelium, urothelium, and Merkel-cells. CK20 is expressed in adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas and the bile system. CK20 is also present in mucinous ovarian tumors, transitional-cell and Merkel-cell carcinomas. Notably, the squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the breast, lung, and endometrium, non-mucinous tumors of the ovary, and small cell carcinomas lack in CK20.
Host Species: Mouse
Clone: Ks20.8
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human and Mouse. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified human cytokeratin preparation
Molecular Weight: 46 kDa
Positive Control: HT29 cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Specifica
Specifica
Cytokeratin 20 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
IVD
Semi-purified human cytokeratin preparation
Ks20.8
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein