missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin, LMW Antibody (rKRTL/8751), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-23978AF647
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cytokeratin, LMW Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, LMW in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Monkey, Rabbit, Reptile samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Cytokeratin, LMW | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Cytokeratin LMW, cytokeratin-1B, keratin 77, keratin, type II cytoskeletal 1b, KRT77, type-II keratin Kb39 | |
| Human epidermal keratin | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rKRTL/8751 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 374454 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto