missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 Antibody (008), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89924C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 Monoclonal specifically detects Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| CBG, CBGL1GLUC, cytosolic beta-glucosidase, Cytosolic beta-glucosidase-like protein 1, EC 3.2.1.21, glucosidase, beta, acid 3 (cytosolic), klotho-related protein, KLrP, MGC104276, MGC126878 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 (NP_066024.1; Met1-Leu469). | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 57733 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| 8 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto