missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 Antibody (OTI1F1), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-72100G
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 Monoclonal specifically detects Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Specifica
| Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| GBA3 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-150 and 370-469 of human Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 (NP_066024) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| OTI1F1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| CBG, CBGL1GLUC, cytosolic beta-glucosidase, Cytosolic beta-glucosidase-like protein 1, EC 3.2.1.21, glucosidase, beta, acid 3 (cytosolic), klotho-related protein, KLrP, MGC104276, MGC126878 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| metabolism | |
| 57733.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto