Learn More
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge Sealed Head Rotor
Codice prodotto. 12698026 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Head Seals
Sealed Head Rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12698026
Marca: Epredia™ 59910019
Use these accessories with the Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge.
  • Shorten preparation time by having a second sealed head ready when the first finishes processing
  • Autoclavable
  • 12-chamber head seals completely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Head Seals
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cytospin 4 Cytocentrifuge