Learn More
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 98%
Codice prodotto. 11355289
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11355289
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19886.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14575-84-9 | C10H18BrNO4S | 328.221 g/mol
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in Methanol and Water (200 g/L) at 25°C.
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14575-84-9
Formula molecolare C10H18BrNO4S
Molecular Weight (g/mol) 328.221
Numero MDL MFCD00167438
InChI Key GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Sinonimo d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate
PubChem CID 71306887
IUPAC Name azane;[(1S,2S,4R,7R)-2-bromo-4,7-dimethyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid
SMILES CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N
Specifica
Materiale o nome chimico D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
Punto di fusione ∼284°C (decomposition)
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C.
Peso formulazione 328.23
Percent Purity 98%