Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, 98+%
Codice prodotto. 10042500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10042500
Marca: Thermo Scientific Chemicals 201320250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22818-40-2 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22818-40-2
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.16
Numero MDL MFCD00004262
InChI Key LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo d-4-hydroxyphenylglycine, 4-hydroxy-d-phenylglycine, d--4-hydroxyphenylglycine, h-d-phg 4-oh-oh, d-n-4-hydroxyphenyl glycine, 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetic acid, r-alpha-amino-4-hydroxybenzeneacetic acid, d---4-hydroxyphenylglycine, unii-pcm9oix717
PubChem CID 89853
ChEBI CHEBI:15695
IUPAC Name (2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Nota nome 98+%
Punto di fusione 240°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CH(NH2)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 14, I, 659
Condizione di rotazione specifica −156° (20°C c=1,1 N HCl)
Rotazione specifica -156
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20 c)
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D(-)-4-Hydroxyphenylglycine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.