Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Arabitol, 99%
Codice prodotto. 10702881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10702881
Marca: Thermo Scientific Chemicals 302870050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 488-82-4
Formula molecolare C5H12O5
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00004709
InChI Key HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Sinonimo d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
PubChem CID 94154
ChEBI CHEBI:18333
IUPAC Name (2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Arabitol
Punto di fusione 97°C to 105°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica + 12
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder