Learn More
D-Asparagine monhydrate, 100.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11303979 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11303979
Marca: MP Biomedicals 0210079490
Identificatori chimici
CAS 5794-24-1
Formula molecolare C4H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 150.134
InChI Key RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Sinonimo d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
IUPAC Name (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid;hydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Asparagine monhydrate
Intervallo percentuale saggio 1.005
Quantità 500 g
Peso formulazione 150.1
Forma fisica Crystalline