Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparagine monohydrate
Codice prodotto. 17271136 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 17271136
Marca: Thermo Scientific Chemicals 204270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5794-24-1
Molecular Weight (g/mol) 150.13
InChI Key RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid hydrate
SMILES O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Asparagine monohydrate
Punto di fusione 280.0°C
Formula molecolare C4H10N2O4
Formula lineare H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Indice di Merck 14, 837
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 35 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Quantità 1 g
Peso formulazione 150.13