Learn More
D(+)-Camphoric acid, 99%
Codice prodotto. 10771535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10771535 500 g Plastic bottle 500g
10224470 5 g Glass bottle 5g
10520001 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10771535 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108205000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-83-4
Formula molecolare C10H14O4-2
Molecular Weight (g/mol) 198.218
Numero MDL MFCD00001375
InChI Key LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Sinonimo d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC Name (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylate
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Camphoric acid
Punto di fusione 183°C to 187°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Indice di Merck 15, 1735
Peso formulazione 200.23
Percent Purity ≥98.5%
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder