Learn More
D(+)-Carvone, 98%, synthetic
Codice prodotto. p-3523412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10135922
Marca: Thermo Scientific Acros 377840250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2244-16-8
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00062997
InChI Key ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Sinonimo d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC Name (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Carvone
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9560g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.5010
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.956
Condizione di rotazione specifica + 57.00 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica + 57.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid