Learn More
D(+)-Cellobiose; ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11443240 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
5g
Codice prodotto. 11443240
Marca: MP Biomedicals 0210129805
Cellobiose is a disaccharide composed of two glucose molecules; These are β-1,4-glycosidically linked. It is reducing sugar, which is readily soluble in polar solvents such as water and ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 528-50-7
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00136034
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Cellobiose
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 5 g
IUPAC Name (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
Peso formulazione 342.3
Forma fisica Crystalline Powder