Learn More
IBA Lifesciences D-Destiobiotina
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8014578 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12753064
Marca: IBA Lifesciences 21000002
Edge
Desthiobiotin powder for preparation of Strep-Tactin™ elution buffer
Desthiobiotin is a modified form of biotin that displaces Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins from the modified biotin-binding pocket of Strep-Tactin™ in a competitive manner, resulting in a mild elution.
Desthiobiotin powder can be used for preparation of Strep-Tactin™ elution buffer, Buffer E.
Please note that desthiobiotin is not applicable for elution from Strep-Tactin™XT resins.
Specifica
Materiale o nome chimico Destiobiotina
Da utilizzare con (applicazione) Per l'eluizione di proteine Strep-tag II da Strep-Tactin
Quantità 1 g
Esclusivamente per scopi di ricerca.