Learn More
IBA Lifesciences Tampone E D-Destiobiotina
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 10x Buffer E is a 10x concentrated Strep-Tactin™ elution buffer.
- The contained desthiobiotin is a modified form of biotin that displaces Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins from the modified biotin-binding pocket of Strep-Tactin™ in a competitive manner, resulting in a mild elution.
- Please note that 10x Buffer E is not applicable for elution from Strep-Tactin™XT resins.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tampone E destiobiotina |
| Descrizione | 10 X, Buffer E, Contains Tris pH 8, NaCl and EDTA |
| Concentrazione | 10 X |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pronto all'uso per l'eluizione di proteine Strep-tag II per legante biotina di resine Strep-Tactin in un modo competitivo con un'eluizione delicata |
| Quantità | 25 ml |
| Formulazione | 10X, tampone E, con Tris pH 8, NaCl e EDTA |
Esclusivamente per scopi di ricerca.