missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Dimer Antibody (DD2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-8376
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
D-Dimer Monoclonal specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA.
Specifica
| D-Dimer | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| D Dimer | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer. | |
| 0.2 mg | |
| Extracellular Matrix | |
| this is more specific to high molecular weight fibrin degradation products than to D-dimer. No cross-reaction with D-monomer. | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Western Blot, ELISA, Immunoassay | |
| DD2 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA 1:100-1:2000 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto