Learn More
D-Erythro-dihydrosphingosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16442698
Marca: Medchem Express HYW019838
MedChemExpress D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
Specifica
Materiale o nome chimico D-Erythro-dihydrosphingosine
CAS 764-22-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H39NO2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (33.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Molecular Weight (g/mol) 301.51
Peso formulazione 301.51
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.