Learn More
D-Galactal Triacetate, TRC
Codice prodotto. 30240960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240960 10 g 10g
30240951 50 g 50g
30240518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240960 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG15200010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4098-06-0
Formula molecolare C12 H16 O7
Molecular Weight (g/mol) 272.25
IUPAC Name [(2R,3R,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico D-Galactal, Triacetate (syrup)
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Peso formulazione 272.0896