Learn More
D(+)-Glucose Monohydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10529190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10529190
Marca: Fisher Chemical G/0400/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
D(+)-Glucose Monohydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14431-43-7
Formula molecolare C6H12O6·H2O
Numero MDL 149450
Specifica
Colore White
pH 5.9
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 1 kg
Peso formulazione 198.18g/mol
Forma fisica Solid