Learn More
β-D-Glucose, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11304189 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11304189
Marca: MP Biomedicals 0210095325
  • β-D-Glucose is a main source of energy for living organisms
  • It is combined into glucosides, disaccharides, oligosaccharides, the polysaccharides (cellulose and starch), and glycogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-61-5
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00063989
InChI Key WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Sinonimo beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico β-D-GLUCOSE
Punto di fusione 148°C to 155°C (literature)
Colore White
Punti di ebollizione ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature))
Formula lineare C6H12O6
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (1/20-clear solution) and alcohol (slightly).
Peso formulazione 180.16
Percent Purity ≥80%
Forma fisica Crystalline Powder