Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Isoleucine, 98%
Codice prodotto. 11461720
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11461720
Marca: Thermo Scientific Chemicals H27488.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 319-78-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 319-78-8
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00064221
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
Sinonimo d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
PubChem CID 76551
ChEBI CHEBI:27730
IUPAC Name (2R,3R)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Isoleucine
Punto di fusione 265°C (sublimation)
Quantità 1 g
Peso formulazione 131.18
Optical Rotation −40° (c=5 in 5N HCl)
Percent Purity 98%