Learn More
D(-)-isovaline, 97%
Codice prodotto. 10645503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. 10645503
Marca: Thermo Scientific Acros 388032500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3059-97-0 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Isovaline
CAS 3059-97-0
Punto di fusione 276°C to 278°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H11NO2
Formula lineare CH3CH2CNH2(CH3)COOH
Numero MDL MFCD00800497
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 5280
Rotazione specifica -9.0° to -12.0° (20°C, 589nm) (C=1, water)
Sinonimo d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
InChI Key GCHPUFAZSONQIV-RXMQYKEDSA-N
SMILES CC[C@@](C)([NH3+])C([O-])=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-2-methylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 117.15
PubChem CID 6971276
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles