Learn More
BD D- Luciferin Potassium Salt
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Also known as beetle luciferin
- Lyophilized in form of monopotassium salt
- Purified by HPLC to remove dehydroluciferin and L-Luciferin
- Form dehydroluciferin in presence of ultraviolet light and/or moisture
Luminometer
Specifica
Specifica
| Formulazione | Lyophilized |
| Tipo | D-Luciferin |
| Quantità | 50 mg |
| Content And Storage | -20°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Luminometer |