Learn More
D-Luciferin sodium salt monohydrate, 98+%
Codice prodotto. p-154167 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 10668254
Marca: Thermo Scientific Acros 336780100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103404-75-7 | C11H7N2NaO3S2 | 302.298 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103404-75-7
Formula molecolare C11H7N2NaO3S2
Molecular Weight (g/mol) 302.298
Numero MDL MFCD11865368
InChI Key BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M
Sinonimo Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate
PubChem CID 133109097
IUPAC Name sodium;(2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene)-1,3-thiazolidine-4-carboxylate
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico D-Luciferin sodium salt monohydrate
Intervallo percentuale saggio 98+%
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 320.32
Percent Purity ≥98.0%
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5)
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Forma fisica Powder