Learn More
D(-)-Luciferin
Codice prodotto. 10229463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 10229463
Marca: Thermo Scientific Acros 337050100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2591-17-5
Formula molecolare C11H8N2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 280.3
Numero MDL MFCD00042929
InChI Key IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
PubChem CID 7023066
IUPAC Name (4S)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Luciferin
Punto di fusione 200°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 4117
Rotazione specifica -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Informazioni di solubilità Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 280.3
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • D(-)-Luciferin