Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Lysine hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10125150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10125150
Marca: Thermo Scientific Chemicals 243080010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7274-88-6
Formula molecolare C6H15ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.65
Numero MDL MFCD00012920
InChI Key BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Sinonimo d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Lysine hydrochloride
Arsenico (As) 1ppm max.
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 30ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Rotazione specifica -20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Cenere solfata 0.1% max.
IUPAC Name (2R)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride
Condizione di rotazione specifica −21° (20°C c=8,6N HCl)
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.65
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Forma fisica Crystalline Powder