Learn More
D-Lysine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17720719 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 17720719
Marca: Thermo Scientific Acros 469950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico D-Lysine
Punto di fusione 218°C
CAS 923-27-3
Punti di ebollizione 311°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Conforms
Formula molecolare C6 H14 N2 O2
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL 00008234
Rotazione specifica -12° to -16°
Sinonimo (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Acqua ≤5 %
Vettore alfa LYSINE
Condizione di rotazione specifica (20°C, 589 nm) (c=1 aq. soln.)
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline powder
Linea di prodotti Life science
Shipping Condition No special requirements