Learn More
D-Lyxose, 99%
Codice prodotto. 11488856
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11488856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17007.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1114-34-7
Formula molecolare C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Numero MDL MFCD00064362
InChI Key PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Sinonimo 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
IUPAC Name (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Lyxose
Punto di fusione 109°C to 115°C
Densità 1.545
Quantità 5 g
Beilstein 1723083
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,5641
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 99%