Learn More
D(+)-Malic acid, 98%
Codice prodotto. 10725653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10725653 1 g Glass bottle 1g
10503131 5 g Glass bottle 5g
10599243 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10725653 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153500010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 636-61-3
Formula molecolare C4H6O5
Molecular Weight (g/mol) 134.09
Numero MDL MFCD00004245
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
IUPAC Name (2R)-2-hydroxybutanedioic acid
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Malic acid
Punto di fusione 99.0°C to 104.0°C
Colore White
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Indice di Merck 15, 5771
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 134.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D(+)-Malic acid