Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Codice prodotto. p-3736809 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10266523
Marca: Thermo Scientific Chemicals 125341000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannitol
Punto di fusione 165.0°C to 170.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 01, IV, 2841
Indice di Merck 15, 5810
Rotazione specifica +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder