Learn More
D-Mannitol, ACS reagent
Codice prodotto. p-3736807 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10269650
Marca: Thermo Scientific Acros 423922500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannitol
Punto di fusione 165.0°C to 170.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.01% max.
Perdita all'essiccatura 0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Beilstein 01, IV, 2841
Indice di Merck 15, 5810
Rotazione specifica +23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Peso formulazione 182.17
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.01% max
Acido titolabile 0.0008 meq/g max
Forma fisica Crystalline Powder