Learn More
D-Mannitol, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100057
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 16498958
Marca: Medchem Express HYN0378
MedChemExpress D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannitol
CAS 69-65-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H14O6
Quantità 10 g
Sinonimo Mannitol Mannite
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM)
SMILES OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.