Learn More
D-(+)-mannose, 100%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473470 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11473470
Marca: MP Biomedicals 0210225025
Identificatori chimici
CAS 3458-28-4
Formula molecolare C6H12O6
Sinonimo 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Mannose
Colore White
Densità 0.35g/mL
Quantità 25 g
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 1
Forma fisica Powder