Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+%
Codice prodotto. 10265340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25g
Codice prodotto. 10265340
Marca: Thermo Scientific Chemicals 150601000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3458-28-4
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Sinonimo 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Mannose
Punto di fusione 133.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.45% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (ELSD) (HPLC)
Odore Odorless
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 31284
Indice di Merck 155812
Condizione di rotazione specifica + 14.00 (20.00°C 589nm,c=10,H2O)
Rotazione specifica + 14.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2480g/L (17°C)
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals or Powder